Merck
641081
Sigma-Aldrich
2-Iodoimidazole
97%
別名:
2-Iodo-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H3IN2
CAS番号:
分子量:
193.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 抗菌作用をもつアルキル誘導体生成のためのアルキル化
  • N-トリチルイミダゾールのヨウ素化
  • 光化学的な分子内芳香族置換
  • 熱分解を用いたシクロペンタピラジンの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
641081-1G:4548173995656
641081-VAR:
641081-5G:4548173995663
641081-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)