About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3BrN2
CAS番号:
分子量:
146.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
197-202 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
AXHRGVJWDJDYPO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666521-5G:
666521-BULK:
666521-1G:
666521-VAR:
666521-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック