Merck
47299
Sigma-Aldrich
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
別名:
9-フルオレニルメチル N-(5-ヒドロキシペンチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23NO3
分子量:
325.40
Beilstein:
3623714
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
103-108 °C (dec.)
官能基
Fmoc
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
InChI Key
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47299-1G:
47299-BULK:
47299-VAR:
47299-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)