Merck
702188
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-1H-ベンゾイミダゾール
97%
別名:
6-ブロモ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
130-134 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702188-BULK:
702188-VAR:
702188-1G:
702188-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)