Merck
614343
Sigma-Aldrich
4-Nonylphenol-2,3,5,6-d4
97 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D4H20O
CAS番号:
分子量:
224.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
293-297 (lit.)
密度
0.957 g/mL
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D
InChI Key
IGFHQQFPSIBGKE-ZGAVCIBUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
614343-VAR:
614343-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ghada Aborkhees et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-09-02)
A liquid chromatography-negative ion electrospray ionization-tandem mass spectrometry method was developed for the simultaneous analysis of bisphenol A, 4-octylphenol, 4-nonylphenol, diethylstilbestrol, 17β-estradiol, estriol, estrone, 17α-ethinylestradiol, prednisone, and prednisolone. This method used solid-phase extraction with an elution solvent of acetonitrile to