Merck
747491
Sigma-Aldrich
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, OD
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15D5H19O
分子量:
225.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C(CCCCCCCCC)=C([2H])C([2H])=C1O[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D/hD
InChI Key
IGFHQQFPSIBGKE-VQUAKUOWSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
747491-VAR:
747491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)