Merck
738409
Sigma-Aldrich
ビスフェノール A-(環式-13C12)モノ-β-D-グルクロニド
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C12C9H24O8
分子量:
416.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI Key
KHZOXXYQSBJDHB-CJVPVOHPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738409-BULK:
738409-VAR:
試験成績書(COA)