Merck
735140
Sigma-Aldrich
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライド
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
別名:
TEC 7, FTOガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Haze: 5%
品質水準
組成
SnO2/F
包装
set of 5
表面抵抗
~7 Ω/sq
L × W ×厚み
50 mm × 50 mm × 2.2 mm
透過率
80-82% (visible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライドの皮膜厚さは∼ 550 nmです。ガラスの屈折率は∼ 1.52で、SnO2:F被覆は∼ 1.85です。
アプリケーション
  • プロシアニジン B2 は参照標準として使用されます: これは、4-(ジメチルアミノ)シナマルデヒドアッセイを使用してクランベリーのプロアントシアニジン含有量を評価するために使用されます。この標準は、比較のための既知のベンチマークを提供することで、クランベリーのプロアントシアニジン含有量を定量化し、特徴付けるのに役立ちます。(Feliciano et al., 2012
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735140-5EA-PW:
735140-VAR:
735140-5EA:
735140-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Inverted Organic Photovoltaic Devices Using Zinc Oxide Nanocomposites as Electron Transporting Layer Materials
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
すべて表示