Merck
735159
Sigma-Aldrich
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライド
L × W × thickness 100 mm × 100 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
別名:
TEC 7, FTOガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Haze: 5%
品質水準
組成
SnO2/F
表面抵抗
~7 Ω/sq
L × W ×厚み
100 mm × 100 mm × 2.3 mm
透過率
80-82% (visible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライドの皮膜厚さは∼ 550 nmです。ガラスの屈折率は∼ 1.52で、SnO2:F被覆は∼ 1.85です。
アプリケーション
  • 統合失調症におけるプロプラノロールの薬物動態: メタ分析では、統合失調症患者におけるクロザピンの薬物動態に対するプロプラノロールの影響を調査し、精神科薬物管理におけるベータ遮断薬の理解に貢献しています(Yang et al., 2024)。
  • 眼内送達用プロプラノロール: ポリマープロプラノロールナノ粒子の開発は、眼内送達を強化することを目的としており、緑内障などの疾患を制御するための新しいアプローチを提供し、硝子体の薬物動態を改善する可能性があります(Chaharband et al., 2024)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735159-VAR:
735159-5EA-PW:
735159-BULK:
735159-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Siyeong Yang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-13)
Au nanostructures (Au NSs) have been considered promising materials for applications in fuel cell catalysis, electrochemistry, and plasmonics. For the fabrication of high-performance Au NS-based electronic or electrochemical devices, Au NSs should have clean surfaces and be directly supported on
資料
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Inverted Organic Photovoltaic Devices Using Zinc Oxide Nanocomposites as Electron Transporting Layer Materials
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
すべて表示
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
735159-5EA4061832872933