Merck
Z710970
Rack for glass slides
glass, for 16/32 slides
別名:
900254
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
物質
glass
特徴
Holds 16/32 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
WHEATON® 900254
サイズ
118x88x70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass rack holds 16 single slides, 31 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 32 slides back-to-back.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)