Merck
BR470045
BRAND® cover glasses for microscope slides
L × W 18 mm × 18 mm, square
別名:
Cover glasses, Microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
borosilicate glass
square
メーカー/製品名
BRAND 470045
L × W
18 mm × 18 mm
厚さ
0.13-0.17 mm , No. 1
詳細
Clear borosilicate glass, hydrolytic class 1, with excellent chemical resistance. Thickness No. 1 (0.13 to 0.17 mm). Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality - clean, dust and grease free, distortion-free, flatness within ± 3 µm.
特徴および利点
  • Ready-for-use
  • Made of hydrolytic class 1 glass with great chemical resistance
  • Clean: dust and grease free
  • Distortion-free
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1