Merck
Z710962
Rack for glass slides
for 20/40 slides, glass
別名:
900304
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
物質
glass
特徴
Holds 20/40 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
WHEATON® 900304
サイズ
118x88x70 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass rack holds 20 single slides, 39 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 40 slides back to back. Manufactured from soda-lime glass.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1