Merck
117374
Sigma-Aldrich
4′-メトキシアセトフェノン
99%
別名:
4-アセチルアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
742313
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023808
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4′-メトキシアセトフェノンは、親水性イオン性液体含有共溶媒系で(S)-1-(4-メトキシフェニル)エタノールを産生するように固定化された、ロドトルラ種AS2.2241細胞を用いた生体触媒性エナンチオ選択性還元を受けます
アプリケーション
4′-メトキシアセトフェノンは、4′-メトキシアセトフェノンとα,ω-ジエンから共重合体を生じさせるルテニウム触媒ステップ成長共重合の研究に用いられましたボツリヌス菌芽胞と細胞に対する食品添加物として承認された、さまざまなケトン類の活性測定に用いられました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - open cup
引火点(℃)
138 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
117374-VAR:
117374-1KG:
117374-250G:
117374-5G:
117374-BULK:
117374-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ruthenium catalyzed regioselective step-growth copolymerization of 4'-methoxyacetophenone, or 4'-phenoxyacetophenone and a, ?-dienes.
Guo H and Weber WP.
Polym. Bull., 35(3), 259-264 (1995)
Antibotulinal properties of selected aromatic and aliphatic ketones.
Bowles BL and Miller AJ.
Journal of Food Protection, 56(9), 795-800 (1993)
Wen-Yong Lou et al.
Journal of biotechnology, 143(3), 190-197 (2009-07-21)
The biocatalytic enantioselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol was successfully conducted in a hydrophilic IL-containing co-solvent system using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells. Of all the tested ILs, the best results were observed with the novel IL 1-(2'-hydroxy)ethyl-3-methylimidazolium nitrate (C(2)OHMIM.NO(3))
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)
Sanja Ćavar et al.
Pharmaceutical biology, 48(2), 170-176 (2010-07-22)
Stachys menthifolia Vis. (Lamiaceae) is an endemic species from the Balkan Peninsula spread throughout Albania, Greece, Montenegro, and Croatia. This article presents the first investigation of the essential oil composition of this species from Croatia. Aerial parts of the plant