アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5393 (lit.)
bp
131 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M9203-VAR:
M9203-25G:
M9203-5G:
M9203-100G:
M9203-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック