Merck
115665
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4′-メトキシアセトフェノン
97%
別名:
ω-ブロモ-4-メトキシアセトフェノン, 4-メトキシフェナシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
229.07
Beilstein:
743112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
69-71 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN6(5777)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ブロモ-4'-メトキシアセトフェノンは、パラ-メトキシフェナシル光開裂性側鎖を含む光応答性ジブロックコポリマーの合成で使用されています
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
115665-100G:
115665-VAR:
115665-25G:
115665-BULK:
115665-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of diblock copolymers bearing p-methoxyphenacyl side groups.
Polym. Chem., 2(10), 2284-2292 (2011)
Guido J Noguera et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 78, 190-197 (2015-07-27)
A set of 4-arylthiazolylhydrazones derived from 1-indanones (TZHs) previously synthesized and assayed against Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, were explored in terms of conformational analysis. We found that TZHs can adopt four minimum energy conformations: cis (A
Daniel I Perez et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4042-4056 (2011-04-20)
Development of kinase-targeted therapies for central nervous system (CNS) diseases is a great challenge. Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) offers a great potential for severe CNS unmet diseases, being one of the inhibitors on clinical trials for different tauopathies. Following
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
115665-100G4061838345257
115665-25G4061838703507
115665-5G4061838703514