Merck
155705
Sigma-Aldrich
3-Methoxythiophenol
98%
別名:
3-Mercaptoanisole, 3-Methoxybenzenethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4SH
CAS番号:
分子量:
140.20
Beilstein:
2041496
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
bp
223-226 °C (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Methoxythiophenol was used in the preparation of allenes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
155705-VAR:
155705-1G:
155705-BULK:
155705-25G:
155705-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Contrasting reactivity in Lewis acid-promoted reactions of thio-and silyl-allenes with 1, 4-benzoquinones.
Tetrahedron Letters, 37(3), 327-330 (1996)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained