Merck
676950
Sigma-Aldrich
6-O-メチル-d3-グアニン
99 atom % D, 97% (CP)
別名:
2-アミノ-6-メトキシ-d3-プリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3H4N5O
分子量:
168.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
InChI Key
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)