About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D3H27ClNO4
分子量:
326.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
MYMFUYYXIJGKKU-HZUATLIXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730912-VAR:
730912-10MG-PW:
730912-10MG:
730912-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)