Merck
793337
Sigma-Aldrich
Hexanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)4CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
分子量:
298.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O)C([2H])([2H])[2H].Cl
InChI
1S/C14H27NO3.ClH/c1-5-6-7-8-13(16)9-12(10-14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
VIDZFMLSDIQWCV-DDTNMFHSSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793337-BULK:
793337-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)