Merck
53099
Supelco
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-(methyl-d3)-L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D3H18NO4
CAS番号:
分子量:
234.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI Key
QWYFHHGCZUCMBN-NNKNZJFPSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53099-5MG:
53099-BULK:
53099-50MG:
53099-VAR:
53099-1MG:
53099-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)