Merck
729868
Sigma-Aldrich
DL-カルニチン-(トリメチル-d9) 塩酸塩
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D9H7ClNO3
CAS番号:
分子量:
206.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+9
SMILES記法
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
JXXCENBLGFBQJM-KYRNGWDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
729868-VAR:
729868-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesca Froldi et al.
The EMBO journal, 38(7) (2019-02-26)
Rewired metabolism of glutamine in cancer has been well documented, but less is known about other amino acids such as histidine. Here, we use Drosophila cancer models to show that decreasing the concentration of histidine in the diet strongly inhibits