Merck
646091
Sigma-Aldrich
Elaidoyl-L-carnitine hydrochloride
98% (CP)
別名:
trans-9-Octadecenoyl-L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H48ClNO4
CAS番号:
分子量:
462.11
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C[C@@H](CC(O)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/p+1/b13-12+/t23-/m1/s1
InChI Key
IPOLTUVFXFHAHI-MDRMPYQZSA-O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646091-BULK:
646091-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)