Merck
616613
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid-d7
97 atom % D, 99% (CP)
別名:
Pyroglutamic acid-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D7NO3
CAS番号:
分子量:
136.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
155-162 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
InChI Key
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616613-VAR:
616613-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)