Merck
1222002
USP
イノシン 5′-一リン酸 二ナトリウム塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5′-イノシン酸 二ナトリウム塩 水和物, 5′-IMP-Na2, I-5′-P, IMP, イノシン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
392.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
disodium inosinate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Disodium Inosinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
イノシン一リン酸、またはイノシン酸は、ヒポキサンチンのリボヌクレオチドであり、プリン合成中に形成される最初のヌクレオチドです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1222002-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)