Merck
730904
Sigma-Aldrich
イソバレリル-DL-カルニチン-(N,N,N-トリメチル-d9) 塩酸塩
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D9H15ClNO4
分子量:
290.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+9
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(CC(O)=O)OC(=O)CC(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/i3D3,4D3,5D3;
InChI Key
HWDFIOSIRGUUSM-WTUXFOGGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730904-VAR:
730904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)