Merck
738816
Sigma-Aldrich
3-メチルグルタリル-L-カルニチン-(メチル-13C,d3) 塩酸塩
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC12H21D3NO6Cl
分子量:
329.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
gas
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H/t9?,10-;/m1./s1/i2+1D3;
InChI Key
AUYDMXVJGDGHRP-NUGLJLLJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
2A - Compressed liquefied or pressurized gas
WGK
WGK 3
Jan Code
738816-BULK:
738816-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)