Merck
745472
Sigma-Aldrich
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
97% (CP)
別名:
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H39NO4 · xHCl
分子量:
369.54 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
InChI Key
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
745472-VAR:
745472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)