Merck
55107
Supelco
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) hexadecanoyl ester, Hexadecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23D3H42NO4
CAS番号:
分子量:
402.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
InChI Key
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55107-10MG:
55107-VAR:
55107-5MG:
55107-BULK:
55107-1MG:
55107-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)