フォーム
viscous liquid (Paste)
品質水準
含みます
contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
色
colorless, White
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Poly(propylene fumarate) (PPF), a biodegradable polyester, contains unsaturated fumarate group which allows cross-linking of the polymer into a covalent polymer network and has been widely investigated for tissue engineering applications due to adjustable biodegradability, biocompatibility and mechanical performance.
アプリケーション
- A degradable scaffold material for bone tissue engineering
- Cross-linkable scaffolds synthesis
- In the drug delivery system
特徴および利点
- Better biocompatibility and biodegradability
- Unsaturated fumarate sites for crosslinking
- Upon hydrolysis of PPF′s ester linkage, it degrades into biocompatible and excretable fumaric acid and propylene glycol
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
572.0 °F
引火点(℃)
300 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
936227-VAR:
936227-1G:
936227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)