Merck
38534
Sigma-Aldrich
ポリ乳酸
Mw ~60,000
別名:
Polylactic acid, Poly(2-hydroxypropionic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~30,000
Mw ~60,000
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ乳酸(PLA)は、開環重合により乳酸モノマーから 合成される生分解性ポリエステルです。 優れた熱特性、機械特性、バリア特性をもつため、 組織工学やドラッグデリバリー、整形外科用器具の分野で 使用できます。
アプリケーション
ポリ乳酸は、エレクトロスピニング法による管状足場の調製に使用できます。これらの足場は、血管組織工学に応用できます。
エレクトロスピニング法とコーティング法による、PLA/ポリビニルアルコール創傷被覆材膜の作製に使用できます。 PLAの被覆により、ナノファイバーの機械的強度が向上し、創傷部位への薬物放出を制御する保護層として機能します。
また、自立型の柔軟な極薄PLAナノフィルムの合成にも使用できます。このフィルムは、骨格筋細胞の接着、広がり、増殖のためのマトリックスとして機能します。
特徴および利点
  • 生体適合性
  • 低毒性
  • 低コスト
  • 優れたカプセル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
38534-5G:
38534-1G:
38534-VAR:
38534-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tong Chen et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1124-1132 (2013-02-13)
Core-shell structured multifunctional nanocarriers (NCs) of ZnO quantum dots-conjugated gold nanoparticles (Au NPs) as core and amphiphilic hyperbranched block copolymer as shell were synthesized for targeted anticancer drug delivery. The amphiphilic hyperbranched block copolymer contained poly(l-lactide) (PLA) inner arm and
L Pearce McCarty et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(6), 507-511 (2013-02-15)
A variety of complications associated with the use of poly-L-lactic acid (PLLA) implants, including anchor failure, osteolysis, glenohumeral synovitis, and chondrolysis, have been reported in patients in whom these implants were utilized for labral applications. We report on a large
Zhenxing Fan et al.
Environmental technology, 33(19-21), 2369-2374 (2013-02-12)
Biological nitrate removal using wheat straw and polylactic acid (PLA) as both carbon source and biofilm support was investigated. The results showed that biofilm could develop on the surface of wheat straw within 15 d, the denitrification rate was 0.067
Discussion: Autologous fat grafting and injectable dermal fillers for human immunodeficiency virus-associated facial lipodystrophy: a comparison of safety, efficacy, and long-term treatment outcomes.
David Teplica
Plastic and reconstructive surgery, 131(3), 507-509 (2013-03-01)
Huan Zhou et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 2302-2310 (2013-03-19)
Fibrous bionanocomposites consisting of amorphous magnesium phosphate (AMP) nanospheres and polylactic acid (PLA) were fabricated by electrospinning. There are two important signatures of this paper. First, AMP, as an alternative to well-known calcium phosphate (CaP) materials, is added to PLA