フォーム
flakes or chunk(s)
分子量
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~14,000
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粘度
400-1000 mPa.s, 50 wt. % in xylene
mp
60 °C (lit.)
転移温度
Tg −60 °C
密度
1.146 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
非毒性。土壌中での生分解性。多種ポリマ-類との広範な混和性または機械的相容性。広範囲の基板との優れた接着性。
物理的形状
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440752-5G:
440752-VAR:
440752-BULK:
440752-500G:
440752-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.