Merck
189421
Sigma-Aldrich
ポリカプロラクトンジオール
average Mn ~2,000
別名:
ジエチレングリコール開始ポリカプロラクトン, ポリカプロラクトンオキシジエチレンエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H8O3(C6H10O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid (waxy)
品質水準
分子量
average Mn ~2,000
転移温度
softening point 50 °C
密度
1.071 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリカプロラクトン・ジオール(PCL-ジオール)は、ポリテトラヒドロフラン・ジオール(PTHF-ジオール)および硝酸アンモニウム・セリウムと共に使用してメタクリル酸メチル(MMA)を重合できます。生成物は、生体適合性ポリ(エステル・ウレタン)尿素(PEUU)の調製に、およびポリウレタン(PU)熱可塑性ポリマーの前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
189421-BULK:
189421-VAR:
189421-5G:
189421-500G:
189421-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fabrication of biodegradable elastomeric scaffolds with sub?micron morphologies.
Stankus J J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 70(4), 603-614 (2004)
Preparation, characterization and properties of polycaprolactone diol-functionalized multi-walled carbon nanotube/thermoplastic polyurethane composite.
Jing Q, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 70, 8-15 (2015)
Ceric ion initiation of methyl methacrylate using polytetrahydrofuran diol and polycaprolactone diol.
Arslan H and Hazer B
European Polymer Journal, 35(8), 1451-1455 (1999)
Shih-Heng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-04)
Peritendinous adhesion is a major complication after tendon injury and the subsequent repairs or reconstructions. The degree of adhesion can be reduced by the interposition of a membranous barrier between the traumatized tendon and the surrounding tissue. In the present
資料
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
1643747-10MG4061833020524
189421-250G4061838759177
189421-500G4061838252272
189421-5G