Merck
P78
Sigma-Aldrich
パルミトイルクロリド
98%
別名:
ヘキサデカノイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COCl
CAS番号:
分子量:
274.87
Beilstein:
972409
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
88-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI Key
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パルミトイルクロリドは、次の用途で使用できます。
  • 立体選択的オレフィン交差メタセシス反応によりスフィンゴ糖脂質ガラクトシルセラミドに炭素鎖を導入するため。
  • オキシランの位置選択的開環によりモノアシルおよび1,3-対称性トリアシルグリセロールを調製するため。
また、次の全合成にも使用できます。
  • ヘリセノンJおよび5′-デオキソヘリセノンC(ヘリセンA)。
  • セミノリピド。
  • 自然に生じるマイコバクチンのフェノール-オキサゾリンの代わりにカテコール-グリシン基を有するマイコバクチンSおよびT等価物。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P78-5G:
P78-1L:
P78-VAR:
P78-INTR:
P78-BULK:
P78-500G:
P78-100ML:
P78-100G:
P78-5ML:
P78-1KG:
P78-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Takeshi Harayama et al.
Journal of lipid research, 56(7), 1370-1379 (2015-05-30)
The surfactant proteins (SPs), SP-B and SP-C, are important components of pulmonary surfactant involved in the reduction of alveolar surface tension. Quantification of SP-B and SP-C in surfactant drugs is informative for their quality control and the evaluation of their
Total syntheses of seminolipid and its analogues by using 2, 6-bis (trifluoromethyl) phenylboronic acid as protective reagent
Shimada N, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(31), 7325-7329 (2019)
Synthesis and studies of catechol-containing mycobactin S and T analogs
Walz AJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(10), 1621-1628 (2007)
Synthesis of the glycosphingolipid β-galactosyl ceramide and analogues via olefin cross metathesis
Rai AN and Basu A
The Journal of Organic Chemistry, 70(20), 8228-8230 (2005)
Nrupa Borkar et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(9), 1110-1115 (2017-06-18)
Apomorphine is used to symptomatically treat Parkinson's disease (PD). Oral delivery of apomorphine is generally limited by its short plasma half-life and a hepatic first-pass metabolism. This study was aimed at evaluating the behavioural response of apomorphine and its prodrug