About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COCl
CAS番号:
分子量:
274.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-996-7
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/27 hPa
mp
12 °C
転移温度
flash point 182 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI Key
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- S- to N-Palmitoyl Transfer During Proteomic Sample Preparation: This research examines in vitro palmitoylation reactions using palmitoyl chloride, providing insights into protein modifications (Y Ji, MM Bachschmid, CE Costello, C Lin - Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2016).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体