詳細
The NanoFabTx™ PLGA-micro kit provides reagents (PLGA and stabilizer) and a protocol for microfluidic synthesis of microparticles between 1 to 5 μm. This reagent kit can be combined with the NanoFabTx™ Microfluidic - micro device kit (Cat.No. 911860) for microfluidic synthesis of PLGA micro particles.
アプリケーション
NanoFabTx™ PLGA-micro for synthesis of 1-5 μm particle reagent kit is designed for the synthesis of hydrophobic drug- encapsulated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) microparticles. The protocol gives users step-by-step instructions developed and tested by our formulation scientists. The protocol includes suggested conditions for incorporating drugs into the formulation and details how to tailor the parameters to yield 1 μm particles, 5 μm particles, or any size in between—all with low polydispersity. This kit affords scientists the synthetic control and reproducibility needed to encapsulate drugs, proteins, or other molecules with polymer microparticles of a chosen size and drug loading. With this kit, researchers can quickly identify the ideal microparticle size and drug loading for their research application. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been widely used in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
特徴および利点
- Flexible synthesis tool to create uniform and reproducible nanoparticles
- Optimized to make microparticles 1-5 μm by microfluidics with low polydispersity
- Enables microparticle formulation screening and optimization of microparticles 1-5 μm to select ideal particle size for enhanced drug loading and controlled release
- Based on non-toxic, biodegradable polymers
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
912220-1KT | 4065266037241 |
912220-1EA | 4061841722823 |