安全性情報
805092
Sigma-Aldrich
PLGAナノ粒子
100 nm average diameter
別名:
Degradex® PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(C3H4O2)x(C2H2O2)yH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
平均直径
100 nm
密度
1.3 g/cm3
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Degradex®は、L/G比が50/50、Mwが30,000のポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)で作られています。
再構成するために:
  • 冷凍庫から製品を取り出します。
  • 温度が周囲温度まで上昇するまで待ちます。
  • 容器に脱イオン水または緩衝液を追加します。
  • 5分間ボルテックスし、超音波処理して、微粒子を十分に懸濁させます。
PLGAナノ粒子の粒径は、安定剤とポリマーの性質と濃度の両方に密接に依存しています。
アプリケーション
プレーンPLGA粒子は、薬物送達研究におけるシステム適合性のテストに使用できます。粒子は、薬物または生物学的/化学的実体を粒子表面に付着させることにより、キャリアとして使用できます。PLGA粒子は、制御放出、持続放出、および標的薬物送達に使用されます。ある研究では、PLGAナノ粒子のエストロゲンキャリアとしての使用が報告されています。担体薬物系は、乳化拡散法により調製されました。
法的情報
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
805092-BULK:
805092-50MG:
805092-VAR:
805092-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of PLGA nanoparticles containing estrogen by emulsification-diffusion method
Kwon HY, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 182(1-3), 123-130 (2001)
The Characteristics and Mechanisms of Uptake of PLGA Nanoparticles in Rabbit Conjunctival Epithelial Cell Layers
Qaddoumi MG, et al.
Pharmaceut. Res., 21(4), 641-648 null
資料
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.