Merck
656941
Sigma-Aldrich
マレイン酸ジエチル-1,4-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
CAS番号:
分子量:
174.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
分子量
174.16 by atom % calculation
bp
225 °C
mp
-10 °C
密度
1.076 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
InChI Key
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656941-VAR:
656941-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)