Merck
729361
Sigma-Aldrich
ジメチルフマル酸-2,3-d2
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCD=CDCOOCH3
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]\C(=C(\[2H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
InChI Key
LDCRTTXIJACKKU-SWIHUIHJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
729361-VAR:
729361-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)