Merck
755915
Sigma-Aldrich
フマル酸ナトリウム-1,4-13C2
99 atom % 13C
別名:
フマル酸-2,3-13C2 ジナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO213CCH=CH13CO2Na
分子量:
162.02
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=[13C](O[Na])/C=C/[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1,4+1;;
InChI Key
MSJMDZAOKORVFC-CKJLVEDHSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
755915-VAR:
755915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)