Merck
606073
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C13CH=13CHCO2H
CAS番号:
分子量:
118.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
利用可能性
not available in Japan
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606073-VAR:
606073-100MG:
606073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.