Merck
602787
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
10 atom % 17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
17O2
CAS番号:
分子量:
34.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
10 atom % 17O
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas
分子量
32.2 by atom % calculation (10 atom % 17O)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChI Key
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
602787-BULK:
602787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)