安全性情報
NIST1093
Oxygen in valve steel
NIST® SRM® 1093
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of rod
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Oxygen (O)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1093:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)