安全性情報
NIST1985
Thermal Spray Powder - Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal)
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
powder
包装
pkg of 14 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the calibration of equipment used to measure particle size distributions (PSD) in the 18μm to 55μm range. SRM 1985 consists of a single bottle containing approximately 14 g of tungsten carbide/cobalt powder.
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1985:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)