Merck
NISTRM8010
砂、白石英
NIST® RM 8010
別名:
二酸化ケイ素, 石英
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each unit of RM8010 consists of a set of three bottles of sand, each representing a different size distribution. ~130 grams of sand is contained in each bottle.
アプリケーション
Sand for sieve analysis RM is intended for use as a test sample in the granular materials sieve analysis.
特徴および利点
  • The NIST-certificate is provided with the reference mass fraction values and are expressed in percent.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate and use instructions.
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8010:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)