Merck
31624
Sigma-Aldrich
二酸化ケイ素
acid washed and calcined, Analytical Reagent
別名:
砂、白石英, 二酸化ケイ素, 石英
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
フォーム
granular
品質
acid washed and calcined, Analytical Reagent
不純物
≤0.01% in HCL soluble iron (Fe)
≤0.2% soluble in HCl
損失
≤0.10% loss on ignition, 900 °C
顆粒
0.1-0.3 mm, coeff var ≥96%
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
電子スピン共鳴スペクトルにより液体窒素温度下でのケイ素‐二酸化ケイ素構造についての研究が行われています。二酸化ケイ素上の数種の金属(Ag、Cu、Au、Pd、およびTi)の拡散定数および溶解性が検討されています。二酸化ケイ素の表面上でのアルキルシロキサンの自己組織化単分子膜(SAM)のマイクロコンタクトプリンティングについて報告されています。特に女性をターゲットとした製品での市販の栄養補助食品中の二酸化ケイ素(SiO2)ナノ構造の分離および特性評価が提案されています。
アプリケーション
二酸化ケイ素は、金電極制作時にシリコン上部の絶縁層として使用され、有機リン(OP)神経薬のフローインジェクション-アンペロメトリック検出法に使用されることがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31624-500G:4.548173962634E12
31624-1KG:4.548173962627E12
31624-2.5KG:4.548173962641E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Sea sand purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Sea sand
Silica colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
SAFC
1.13126
Silica
Microcontact printing of octadecylsiloxane on the surface of silicon dioxide and its application in microfabrication.
Xia Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(37), 9576-9577 (1995)
Joseph Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 18(2-3), 255-260 (2002-12-18)
A flow-injection system with an organophosphorus-hydrolase (OPH)-biosensor detector has been developed and characterized for the rapid detection of organophosphorus (OP) nerve agents. The enzyme was immobilized onto a thin-film gold detector through a cystamine-glutaraldehyde coupling. Factors influencing the performance were
Jin-Hee Lim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3144-3152 (2015-03-05)
Nanomaterials are beginning to enter our daily lives through various consumer products as the result of technology commercialization. The development of methodologies to detect the presence of nanomaterials in consumer products is an essential element in understanding our exposure. In
Study of silicon-silicon dioxide structure by electron spin resonance I.
Nishi Y.
Jpn J. App. Phys., Part I, 10(1), 52-52 (1971)
Diffusion of metals in silicon dioxide.
McBrayer JD, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 133(6), 1242-1246 (1986)