Merck
342890
Sigma-Aldrich
二酸化ケイ素
−325 mesh, 99.5% trace metals basis
別名:
クリストバライト, シリカ, 石英, 砂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
powder
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
粒径
−325 mesh
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
SiO2は、主に下記などのさまざまな用途で使用できる優れた熱機械的特性を持つ基板材料として使用されます。蒸着、気相成長、原子間力顕微鏡プローブ(AFM)、スピンコーティング、電子系機器。
その他情報
吸着されたH2OとCO2を含んでいることがありますが、900°C超で燬焼すると除去されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
342890-VAR:
342890-100G:4548173938110
342890-1KG:4548173938127
342890-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Electrical and optical properties of ZnO transparent conducting films by the sol-gel method.
Lee J, et al.
Journal of Crystal Growth, 247(1-2), 119-125 (2003)
Growth model of bamboo-shaped carbon nanotubes by thermal chemical vapor deposition.
Lee CJ and Park J
Applied Physics Letters, 77(21), 3397-3399 (2000)
Measurement of the adhesion force between carbon nanotubes and a silicon dioxide substrate.
Whittaker JD, et al.
Nano Letters, 6(5), 953-957 (2006)
Oxygen-aided synthesis of polycrystalline graphene on silicon dioxide substrates.
Chen J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17548-17551 (2011)
The effect of calcination temperature on the surface microstructure and photocatalytic activity of TiO2 thin films prepared by liquid phase deposition.
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13871-13879 (2003)