Merck
S5130
Sigma-Aldrich
シリカ, fumed
powder
別名:
シリカ, 二酸化ケイ素, 二酸化ケイ素 アモルファス, 無水ケイ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
表面積
395 m2/g (±25 m2/g)
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
密度
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フュームドシリカはO2(N2)/H2炎中でSiCl4を高温加水分解することによって合成することができます。フュームドシリカは本来無定形であり、非常に大きい表面積を持っています。無定形シリカの微小液滴は融合して枝状になり凝集体様のチェーンを形成します。
アプリケーション
フュームドシリカは、ヒト肝細胞癌HuH-7とヒト肝臓細胞株HepG2のTaqmanアッセイにおいて脂質とホルモンの枯渇に使用されます。エポキシ化天然ゴム/フュームドシリカ複合体の調製が報告されています。ジェミニ型界面活性剤C12-s-C122Brとフュームドシリカの水性懸濁液との相互作用についての研究が行われています。有機粘土強化フュームドシリカ系ナノコンポジットを調製することができます。TiO2/フュームドシリカ多孔性セラミック材料は光触媒材料を調製するために使用されました。
特徴および利点
興味深い増粘性とチキソトロピック性のほか、きわめて大きな表面積を有しています。
その他情報
粒子径は一次粒子のものであり、一次粒子は10分の数ミクロン長の分岐した鎖状の凝集体を形成しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5130-VAR:
S5130-500G:4548173949260
S5130-100G:4548173949246
S5130-BULK:
S5130-25G:4548173949253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Interaction Between Fumed-Silica and Epoxidized Natural Rubber
Luo YY, et al.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 21(4), 777-783 (2011)
Zheng O, et al.
Energy Procedia, 16 Part B, 1211-1219 (2012)
Melt rheology of organoclay and fumed silica nanocomposites
Ph. Cassagnau
Polymer, 49(9), 2183-2196 (2008)
Preparation and properties of TiO2/fumed silica composite photocatalytic materials
Yu Y, et al.
Procedia Engineering, 27, 448-456 (2012)
Petra Thulin et al.
International journal of molecular medicine, 21(6), 819-824 (2008-05-29)
The peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARdelta) is a transcription factor that regulates genes of importance in lipid and glucose metabolism. ApoA-II is one of the major proteins of the HDL-particle. The aim of this study was to investigate the regulation