powder
表面積
200 m2/g (±25 m2/g)
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
平均部品サイズ
0.2-0.3 μm (aggregate)
密度
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒュームド・シリカ(SiO2)は、以下の合成の前駆体として使用されています:
以下の調整にも使用できます:
- シラン処理によるクロロシランの合成(シリカ/ポリジメチルシロキサン膜を調製して浸透性能を研究するために使用)
- ゾルゲル法による炭化ケイ素(SiC)ナノ粒子の合成
- CaOおよび水を用いた熱水反応処理によるカルシウムシリケート水和物(C-S-H)の合成
- 好気的酸化によって桂皮アルデヒドを桂皮酸へ選択的に変換するためのSi/PtO2触媒の合成
以下の調整にも使用できます:
- ワンポット三成分ビギネリ反応による3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンの合成に用いるシリカ硫酸触媒の調製
- 四置換イミダゾールの合成に用いるHClO4-SiO2不均一系触媒の調製
特徴および利点
Has interesting thickening and thixotropic properties, and an enormous external surface area.
その他情報
Particle sizes are for primary particles, which form branched, chain-like aggregates a few tenths of a micron long.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5505-VAR:
S5505-BULK:
S5505-500G:4548173949291
S5505-25G:
S5505-100G:4548173949284
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of nano-structured 3C-SiC by carbothermal reduction of silicon bearing gel and carbon soot
Sharma M, et al.
Materials Letters, 65(14), 2161-2164 (2011)
Platinum catalysed aerobic selective oxidation of cinnamaldehyde to cinnamic acid
Durndell LJ, et al.
Catalysis Today, 333(4), 161-168 (2019)
Effect of C/S ratio on morphology and structure of hydrothermally synthesized calcium silicate hydrate
He Y, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 26(4), 770-773 (2011)
Organosilane modified silica/polydimethylsiloxane mixed matrix membranes for enhanced propylene/nitrogen separation
Beltran AB, et al.
Applied Surface Science, 258(1), 337-345 (2011)
Silica sulfuric acid: an efficient and reusable catalyst for the one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones
Salehi P, et al.
Tetrahedron Letters, 44(14), 2889-2891 (2003)