Merck
1.07712
Supelco
Sea sand
purified by acid and calcined for analysis
別名:
Sea sand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Si
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
11111701
EC Index Number:
238-878-4
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
不純物
≤0.2% HCl solubles
損失
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
粒径
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
密度
2.65 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1400 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm): ≥ 85%
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3