Merck
1.07711
Supelco
Sea sand
extra pure
別名:
Sea sand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Si
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
11111701
EC Index Number:
238-878-4
NACRES:
NB.51
品質水準
フォーム
solid
不純物
≤0.5% HCl solubles
損失
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
粒径
0.1-0.315 mm (>=90%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
密度
2.65 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1400 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm): ≥ 90 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN21077111000:
1077110000:
IN2R1077119050:
1077119025:
1077111000:
1077115000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food